Learn More
1,9-décaline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11484924
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11484924
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A13834.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1720-38-3 | C10H14 | 134.22 g/mol
One-step synthesis of carbametacyclophane 3 from 1,9-decadiyne and diethyl acetylenedicarboxylate is described. The use of 1,9-decadiyne as a nucleophile led only to the monoalkynylation product, a selectivity that would be difficult to achieve with a catalytic in situ metalation process. 1,9-decadiyne reacts with iodobenzene (excess) to afford the bis-Sonogashira coupling product in excellent yield. 1,9-Decadiyne was dihydrated and gave 2,9-decanedione in 92% yield.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La synthèse en une étape du carbamétacyclophane 3 à partir de 1,9-décadiyne et de lʼacétylènedicarboxylate de diéthyle est décrite. Lʼutilisation de 1,9-décadiyne en tant que nucléophile conduit uniquement au produit de monoalkynylation, une sélectivité difficile à réaliser avec un procédé de métalation catalytique in situ. La 1,9-décadiyne réagit avec lʼiodobenzène (excès) pour offrir un excellent rendement au produit de couplage bis-Sonogashira. Le 1,9-décadiyne a été dihydraté et a donné 2,9-décanedione en 92 % de rendement.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1720-38-3
Formule moléculaire C10H14
Poids moléculaire (g/mol) 134.22
Numéro MDL MFCD00014926
Clé InChI ILVDYAGPHFWNQI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,9-decadiyne, acmc-1bppd, 1,9-decadiyne 6ci, 7ci, 8ci, 9ci
CID PubChem 74400
ChEBI CHEBI:37823
Nom IUPAC deca-1,9-diyne
SMILES C#CCCCCCCC#C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,9-Decadiyne
Densité 0.822
Point d’ébullition 80°C to 81°C (10 mmHg)
Point d’éclair 60°C (140°F)
Indice de réfraction 1.451
Quantité 5 g
Numéro UN UN3295
Beilstein 1734594
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 134.22
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,9-Decadiyne
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 1,9-Decadiyne