Learn More
1,9-nonanédiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11312476
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 11312476
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L06336.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3937-56-2 | C9H20O2 | 160.257 g/mol
1,9-Nonanediol is used in organic synthesis. It also can react with 3,4-dihydro-2H-pyran and 9-(tetrahydropyrane-2-yloxy)nonan-1-ol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,9-nonanédiol est utilisé en synthèse organique. Il peut également réagir avec le 3,4-dihydro-2H-pyrane et le 9-(tétrahydropyrane-2-yloxy)nonan-1-ol.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les matières incompatibles sont les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3937-56-2
Formule moléculaire C9H20O2
Poids moléculaire (g/mol) 160.257
Numéro MDL MFCD00002991
Clé InChI ALVZNPYWJMLXKV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,9-nonanediol, 1,9-dihydroxynonane, .alpha.,.omega.-nonanediol, nonamethylene glycol, alpha,omega-nonanediol, 1,9-nonandiol, 1,9-nonane-diol, nonan-1,9-diol, acmc-209j4x
CID PubChem 19835
Nom IUPAC nonane-1,9-diol
SMILES C(CCCCO)CCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,9-Nonanediol
Point de fusion 45°C to 48°C
Densité 0.95
Point d’ébullition 288°C
Point d’éclair 162°C (323°F)
Quantité 100 g
Beilstein 1737531
Informations sur la solubilité Soluble in methanol.
Poids de la formule 160.26
Pourcentage de pureté 97%