Learn More
1-(9H-Carbazol-4-yloxy)-3-[hydroxy[2-(2-méthoxyphénoxy)éthyl]amino]-2-propanol (N-Hydroxycarvédilol), Mikromol™
Description
1-(9H-Carbazol-4-yloxy)-3-[hydroxy[2-(2-méthoxyphénoxy)éthyl]amino]-2-propanol (N-Hydroxycarvédilol)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Hydroxy Carvedilol |
| CAS | 1059573-38-4 |
| Noms d’analytes ou de composants | N-Hydroxy Carvedilol |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C24 H26 N2 O5 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | 1-(9H-Carbazol-4-yloxy)-3-[hydroxy[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]-2-propanol, 1-(9H-Carbazol-4-yloxy)-3-[hydroxy[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]-2-propanol (N-Hydroxycarvedilol) |
| Formule InChI | InChI=1S/C24H26N2O5/c1-29-21-10-4-5-11-22(21)30-14-13-26(28)15-17(27)16-31-23-12-6-9-20-24(23)18-7-2-3-8-19(18)25-20/h2-12,17,25,27-28H,13-16H2,1H3 |
| SMILES | COc1ccccc1OCCN(O)CC(O)COc2cccc3[nH]c4ccccc4c23 |
| Nom IUPAC | 1-(9H-carbazol-4-yloxy)-3-[hydroxy-[2-(2-méthoxyphénoxy)éthyl]amino]propan-2-ol |
| Afficher plus |