Learn More
1-acétyl-4-(4-hydroxyphényl)pipérazine, Mikromol™
Code produit 17982296
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17982296 100 mg 100mg
17922466 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17982296 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0145.05
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
1-Acétyl-4-(4-hydroxyphényl)pipérazine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)piperazine
CAS 67914-60-7
Noms d’analytes ou de composants 1-Acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)piperazine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C12 H16 N2 O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 1-Acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)piperazine
Formule InChI InChI=1S/C12H16N2O2/c1-10(15)13-6-8-14(9-7-13)11-2-4-12(16)5-3-11/h2-5,16H,6-9H2,1H3
SMILES CC(=O)N1CCN(CC1)c2ccc(O)cc2
Nom IUPAC 1-[4-(4-hydroxyphényl)pipérizin-1-yl]éthanone
Poids moléculaire (g/mol) 220.27
Quantité 100 mg
Poids de la formule 220,1212 g/mol