Learn More
1-acétyl-4-(4-hydroxyphényl)piperazine, TRC
Code produit 30137592
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137592 5 g 5g
17983365 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30137592 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA1790455G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67914-60-7
Formule moléculaire C12 H16 N2 O2
Poids moléculaire (g/mol) 220.27
Synonyme 1-Acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)piperazine
Nom IUPAC 1-[4-(4-hydroxyphényl)piperazine-1-yl]éthanone
SMILES CC(=O)N1CCN(CC1)c2ccc(O)cc2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)piperazine
Noms d’analytes ou de composants 1-Acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)piperazine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule InChI InChI=1S/C12H16N2O2/c1-10(15)13-6-8-14(9-7-13)11-2-4-12(16)5-3-11/h2-5,16H,6-9H2,1H3
Type de solution Purs, non dilués
Industry Type Produits pharmaceutiques
Quantité 5 g
Poids de la formule 220.1212