Learn More
1-acétyl-5-nitroindoline, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11419666
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
2.50g
50g
Code produit. 11419666
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B20212.88
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 33632-27-8
Formule moléculaire C10H10N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 206.20
Numéro MDL MFCD00005811
Clé InChI OJKKTNFCWMBYMT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-acetyl-5-nitroindoline, 1-5-nitroindolin-1-yl ethanone, 1h-indole, 1-acetyl-2,3-dihydro-5-nitro, indoline, 1-acetyl-5-nitro, ethanone, 1-2,3-dihydro-5-nitro-1h-indol-1-yl, 1-5-nitro-2,3-dihydroindol-1-yl ethanone, 1-5-nitro-2,3-dihydro-1h-indol-1-yl ethan-1-one, acmc-1ahhj, 5-nitro-n-acetylindoline, maybridge1_006268
CID PubChem 36566
SMILES CC(=O)N1CCC2=CC(=CC=C12)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Acetyl-5-nitroindoline
Point de fusion 175°C to 178°C
Quantité 2.5 g
Nom IUPAC 1-(5-nitro-2,3-dihydro-1H-indol-1-yl)éthan-1-one
Poids de la formule 206.2
Pourcentage de pureté 98%