Learn More
1-acétylindole-3-carboxaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7025834
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 11437094
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B21527.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 22948-94-3 | C11H9NO2 | 187.198 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22948-94-3
Formule moléculaire C11H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 187.198
Numéro MDL MFCD00039691
Clé InChI LCJLFGSKHBDOAY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-acetyl-1h-indole-3-carbaldehyde, n-acetylindole-3-carboxaldehyde, 1-acetylindole-3-carboxaldehyde, 1-acetyl-3-indolecarboxaldehyde, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 1-acetyl, 1-acetyl-3-formylindole, zlchem 389, pubchem7227, n-acetylindole-3-aldehyde, acmc-1crl1
CID PubChem 89915
Nom IUPAC 1-acétylindole-3-carbalaldéhyde
SMILES CC(=O)N1C=C(C2=CC=CC=C21)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Acetylindole-3-carboxaldehyde
Point de fusion 160°C to 164°C
Quantité 1 g
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 187.2
Pourcentage de pureté 98%