Learn More
1-Adamaneacétonitrile, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11466496
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11466496
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B24770.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 16269-13-9 | C12H17N | 175.28 g/mol
1-Adamantaneacetonitrile is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-adamaneacétonitrile est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Modérément soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16269-13-9
Formule moléculaire C12H17N
Poids moléculaire (g/mol) 175.28
Numéro MDL MFCD00194034
Clé InChI DXQVPXCZIRQITG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-adamantan-1-yl acetonitrile, 1-adamantaneacetonitrile, 1-adamantylacetonitrile, 2-1-adamantyl acetonitrile, tricyclo 3.3.1.13,7 decane-1-acetonitrile, 2-adamantanylethanenitrile, pubchem21521, 1-adamantylmethyl cyanide, adamantane-1-acetonitrile
CID PubChem 140052
SMILES N#CCC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Adamantaneacetonitrile
Quantité 1 g
Numéro UN UN3439
Informations sur la solubilité Sparingly soluble in water.
Nom IUPAC 2-(1-adamantyl)acétonitrile
Poids de la formule 175.28
Pourcentage de pureté 97%