Learn More
Cétone méthylique de 1-adamantyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 g
5 g
25 g
missing translation for 'unitSize'
1g
25g
5g
Beschreibung
1-Adamantyl methyl ketone, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le méthylcétone de 1-adamantyle est utilisé comme matière première importante et intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Soluble dans le méthanol - turbidité très faible. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Stable à des températures et des pressions normales.
Le méthylcétone de 1-adamantyle est utilisé comme matière première importante et intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Soluble dans le méthanol - turbidité très faible. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Stable à des températures et des pressions normales.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | 1-Adamantyl methyl ketone |
| Point de fusion | 53°C to 55°C |
| Point d’éclair | 108°C (226°F) |
| Quantité | 1 g |
| Informations sur la solubilité | Soluble in methanol- very faint turbidity. Insoluble in water. |
| Poids de la formule | 178.27 |
| Pourcentage de pureté | 99% |
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur