Learn More
Cétone méthylique de 1-adamantyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15442278
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 g
5 g
25 g
missing translation for 'unitSize'
1g
25g
5g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15442278
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar H55889.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 1660-04-4 | C12H18O | 178.28 g/mol
1-Adamantyl methyl ketone, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le méthylcétone de 1-adamantyle est utilisé comme matière première importante et intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Soluble dans le méthanol - turbidité très faible. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Stable à des températures et des pressions normales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1660-04-4
Formule moléculaire C12H18O
Poids moléculaire (g/mol) 178.28
Numéro MDL MFCD00074739
Clé InChI DACIGVIOAFXPHW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-adamantyl methyl ketone, 1-acetyladamantane, 1-1-adamantyl ethanone, 1-adamantylmethylketone, 1-adamantan-1-yl ethan-1-one, 1-adamantan-1-yl ethanone, acetyladamantane, methyl 1-adamantyl ketone, 1-adamantan-1-yl-ethanone, adamantyl methyl ketone
CID PubChem 123126
Nom IUPAC 1-(adamantan-1-yl)ethan-1-one
SMILES CC(=O)C12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 1-Adamantyl methyl ketone
Point de fusion 53°C to 55°C
Point d’éclair 108°C (226°F)
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Soluble in methanol- very faint turbidity. Insoluble in water.
Poids de la formule 178.27
Pourcentage de pureté 99%
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt