Learn More
Acide 1-Amino-1-cyclopentanecarboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10487660 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
5g
Code produit. 10487660
Marque: Thermo Scientific Acros 103470050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 52-52-8 | C6H11NO2 | 129.159 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 52-52-8
Numéro MDL MFCD00001381
Clé InChI NILQLFBWTXNUOE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cycloleucine, 1-aminocyclopentanecarboxylic acid, cycloleucin, 1-amino-1-cyclopentanecarboxylic acid, 1-amino-1-carboxycyclopentane, 1-amino-cyclopentanecarboxylic acid, cyclopentanecarboxylic acid, 1-amino, cyclo-leucine, unii-0tqu7668ei, 1-aminocyclopentanecarboxylate
CID PubChem 2901
ChEBI CHEBI:40547
Nom IUPAC acide 1-aminocyclopentane-1-carboxylique
SMILES C1CCC(C1)(C(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Amino-1-cyclopentanecarboxylic acid
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 320°C to 322°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C6H11NO2
Formule linéaire H2NC5H8CO2H
Quantité 5 g
Beilstein 14, I, 526
Merck Index 15, 2727
Informations sur la solubilité Solubility in water: ca 5g/100mL
Poids moléculaire (g/mol) 129.16
Poids de la formule 129.16
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Flocons cristallins ou poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Amino-1-cyclopentanecarboxylic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./