Learn More
Chlorhydrate de 1-Amino-1-cyclopropanecarbonitrile, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11312349
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11312349 1 g -
15447675 250 mg 250mg
11322349 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11312349 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27288.03
 Article restreint
Expédition estimée: 14-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 127946-77-4 | C4H7ClN2 | 118.564 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 127946-77-4
Formule moléculaire C4H7ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 118.564
Numéro MDL MFCD04114063
Clé InChI PCEIEQLJYDMRFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-amino-1-cyclopropanecarbonitrile hydrochloride, 1-aminocyclopropanecarbonitrile hydrochloride, 1-aminocyclopropane-1-carbonitrile hydrochloride, 1-aminocyclopropanecarbonitrile hcl, 1-amino-cyclopropyl cyanic hydrochloride, 1-amino-1-cyanocyclopropane hydrochloride, 1-amino-cyclopropanecarbonitrile hydrochloride, cyclopropanecarbonitrile, 1-amino-, monohydrochloride, 1-cyanocyclopropanaminium chloride, pubchem16832
CID PubChem 14586363
Nom IUPAC 1-aminocyclopropane-1-carbonitrile ; chlorhydrate
SMILES C1CC1(C#N)N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Amino-1-cyclopropanecarbonitrile hydrochloride
Point de fusion ∽220°C (decomposition)
Quantité 1 g
Numéro UN UN3439
Poids de la formule 118.56
Pourcentage de pureté 97%