Learn More
Chlorhydrate de 1-amino-2-méthylindoline, Mikromol™
Code produit 30462131
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30462131 4 x 25 mg 100mg
17931726 100 mg 100mg
17951026 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30462131 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0477.0900254AMP
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Chlorhydrate de 1-amino-2-méthylindoline, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Amino-2-methylindoline Hydrochloride
CAS 31529-47-2
Noms d’analytes ou de composants 1-Amino-2-methylindoline Hydrochloride
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C9 H12 N2 . Cl H
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Indapamide Imp. C (EP), 1H-Indol-1-amine, 2,3-dihydro-2-methyl-, hydrochloride (1:1), 1H-Indol-1-amine, 2,3-dihydro-2-methyl-, monohydrochloride (9CI), Indoline, 1-amino-2-methyl-, monohydrochloride (8CI), 1-Amino-2-methylindoline Monohydrochloride, 2,3-Dihydro-2-methyl-1H-indol-1-amine monohydrochloride, Indapamide Related Compound B as Hydrochloride, Indapamide Impurity C as Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C9H12N2.ClH/c1-7-6-8-4-2-3-5-9(8)11(7)10;/h2-5,7H,6,10H2,1H3;1H
Type de solution Neat
SMILES Cl.CC1Cc2ccccc2N1N
Nom IUPAC chlorhydrate de 2-méthyl-2,3-dihydroindol-1-amine
Poids moléculaire (g/mol) 184.67
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 184.0767 g/mol