Learn More
1-amino-3,6,9,12-tétraoxapentadec-14-yne, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15476439
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15476439 500 mg 500mg
15466439 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15476439 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J64527.ME
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Réactif contenant de l’acétylène avec espaceur PEG et réactivité carboxylique
1-Amino-3,6,9,12-tetraoxapentadec-14-yne is used as a acetylene containing reagent with PEG spacer and carboxyl reactivity. The hydrophilic PEG spacer adds to the water solubility of this reagent, allowing for easy modification of carboxylic acid containing biomolecules such as antibodies, proteins and peptides with the terminal alkyne. The PEG spacer also reduces aggregation of modified proteins stored in solution by adding hydrophilic character.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-amino-3,6,9,12-tétraoxapentadec-14-yne est utilisé comme réactif contenant de l’acétylène avec espaceur PEG et réactivité carboxylique. L’espaceur hydrophile PEG ajoute à la solubilité dans l’eau de ce réactif, permettant une modification facile de l’acide carboxylique contenant des biomolécules telles que des anticorps, des protéines et des peptides avec l’alcyne terminal. L’espaceur PEG réduit également l’agrégation des protéines modifiées stockées en solution en ajoutant du caractère hydrophile.
Solubilité
Soluble dans le DMSO, le DMF, le DCM, le THF ou le chloroforme.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver dans des conditions fraîches et sèches, dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1013921-36-2
Formule moléculaire C11H21NO4
Poids moléculaire (g/mol) 231.292
Numéro MDL MFCD22380736
Clé InChI QDLPAHLHHBCWOW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,6,9,12-tetraoxapentadec-14-yn-1-amine, amino-peg4-alkyne, propyne-peg4-amine, h2n-peg4-propyne, propyne-peg4-nh2, propargyl-peg4-amine, 1-amino-3,6,9,12-tetraoxapentadec-14-yne, hc inverted exclamation markoc-ch2-peg4-nh2, 2-2-2-2-propargyloxy ethoxy ethoxy ethoxy ethylamine
CID PubChem 86580391
Nom IUPAC 2-[2-[2-(2-prop-2-ynoxyéthoxy)éthoxy]éthoxy]éthanamine
SMILES C#CCOCCOCCOCCOCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Amino-3,6,9,12-tetraoxapentadec-14-yne
Couleur Jaune
Formule linéaire NH2CH2CH2(OCH2CH2)3OCH2C≡CH
Quantité 500 mg
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO,DMF,DCM,THF,or chloroform.
Poids de la formule 231.29
Forme physique Solide