Learn More
Alfa Aesar™ 1-Chlorhydrate d’acide aminocyclohexanecarboxylique, 98 %
Code produit. 11486946
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 11486946
Marque: Alfa Aesar™ B24031.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 39692-17-6
Formule moléculaire C7H14ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 179.64
Numéro MDL MFCD00044481
Clé InChI GTKXSYHXQSKWNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-amino-1-cyclohexanecarboxylic acid hydrochloride, 1-aminocyclohexane-1-carboxylic acid hydrochloride, 1-aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride, 1-amino-cyclohexanecarboxylic acid hcl, 1-aminocyclohexanecarboxylic acid, chloride, homocycloleucine hydrochloride, acmc-20aoyd, 1-aminocyclohexane-1-carboxylic acid hcl, 1-amino-cyclohexanecarboxylic acid hydrochloride, 1-aminocyclohexane-carboxylic acid hydrochloride
CID PubChem 2724466
Nom IUPAC Acide 1-aminocyclohexane-1-carboxylique ; chlorhydrate
SMILES [H+].[Cl-].NC1(CCCCC1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride
Point de fusion >300°C (decomposition)
Quantité 25 g
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 179.65
Pourcentage de pureté 98%