Learn More
Chlorhydrate d’acide 1-aminocyclopropanecarboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10207907 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
10207907 100 mg Flacon en verre 100mg
10207767 500 mg Flacon en verre 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 10207907 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 429731000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 68781-13-5 | C4H7NO2·ClH | 137.57 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68781-13-5
Formule moléculaire C4H7NO2·ClH
Poids moléculaire (g/mol) 137.57
Numéro MDL MFCD00012545
Clé InChI WTZRHZRMLYNBRM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-aminocyclopropanecarboxylic acid hydrochloride, 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid hydrochloride, 1-amino-cyclopropane-1-carboxylic acid hydrochloride, 1-aminocyclopropanecarboxylic acid hcl, cyclopropanecarboxylic acid, 1-amino-, hydrochloride, 1-aminocyclopropanecarboxylic acid, chloride, acpc-hcl, pubchem13872, ksc352q0j, 1-amino-cyclopropane-1-carboxylic acid, hcl
CID PubChem 11957445
Nom IUPAC acide 1-aminocyclopropane-1-carboxylique ; chlorhydrate
SMILES C1CC1(C(=O)O)N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Aminocyclopropanecarboxylic acid hydrochloride
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 221.6°C to 225.0°C
Couleur Blanc
Analyse élémentaire 33.52 to 36.31% C, 5.63 to 6.09% H, 9.77 to 10.59% N
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 mg
Poids de la formule 137.57
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Aminocyclopropanecarboxylic acid hydrochloride, 97%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.