Learn More
1-Benzo-[b]thién-2-yléthanone, Mikromol™
Code produit 30052333
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30052333 25 mg 25mg
30049152 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30052333 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1297.030025
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
1-Benzo-[b]thién-2-yléthanone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Benzo-[b]thien-2-ylethanone
CAS 22720-75-8
Noms d’analytes ou de composants 1-Benzo-[b]thien-2-ylethanone
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C10 H8 O S
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 1-Benzo-[b]thien-2-ylethanone, Zileuton Related Compound C
Formule InChI InChI=1S/C10H8OS/c1-7(11)10-6-8-4-2-3-5-9(8)12-10/h2-6H,1H3
SMILES CC(=O)c1cc2ccccc2s1
Nom IUPAC 1-(1-benzothiophène-2-yl)éthanone
Poids moléculaire (g/mol) 176.23
Quantité 25 mg
Poids de la formule 176,0296 g/mol