Learn More
1-benzofuran-5-carbalaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Product Code. 10661093
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Unit Size:
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10661093 1 g Flacon en verre ambré -
10660903 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10001474 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10661093 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. CC07104DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 10035-16-2
Formule moléculaire C9H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 146.145
Numéro MDL MFCD03411182
Clé InChI LLLBDLDNTMMZHL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzofuran-5-carbaldehyde, 5-formylbenzofuran, 5-benzofurancarboxaldehyde, benzofuran-5-carboxaldehyde, 5-formyl-1-benzofuran, 5-formylbenzo b furan, benzo b furan-5-carboxaldehyde, 1-benzofuran-5-carboxaldehyde, benzo b furan-5-carbaldehyde
CID PubChem 2773875
Nom IUPAC 1-benzofurane-5-carbalaldéhyde
SMILES C1=CC2=C(C=CO2)C=C1C=O
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-Benzofuran-5-carbaldehyde
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 146.14
Pourcentage de pureté 97%