Learn More
1-Benzoyl-1-hydroxycyclohexane, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30310892
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30310892 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30310892 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREC10544500
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Benzoyl-1-hydroxycyclohexane
CAS 947-19-3
Noms d’analytes ou de composants 1-Benzoyl-1-hydroxycyclohexane
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C13 H16 O2
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Ketone, 1-hydroxycyclohexyl phenyl (6CI,7CI,8CI), (1-Hydroxycyclohexyl)phenylmethanone, 1-Benzoyl-1-hydroxycyclohexane, 1-Benzoylcyclohexanol, 1-Hydroxy-1-cyclohexyl phenyl ketone, 1-Hydroxycyclohexyl phenyl ketone, 184D, Additol CPK, BASF 184, Boxing 184, CPK, Chemcure 481, Chivacure 184, Ciba 184, Daido UV-Cure 174, Darocur 184C, Doublecure 184, Esacure KS 300, Genocure CPK, HCPK, Huatai 184, I 184, I 189, IC 184, IHT-PI 184, IRG 184, Initiator 1104, Irgacure 1104, Irgacure 181, Irgacure 183, Irgacure 184, Irgacure 1841, Irgacure 184D, Irgacure 189, Irgacure G 17-1184, Irgacure I 184, JR 184, JRCure 1104, JRcure 184, KS 300, Luna 200, Lunacure 200, Micure CP 4, NSC 401908, Omnirad 184, Omnirad 481, PI 184, Photocure 184, Runtecure 1104, SB-PI 714, SR 1122, SarCure SR 1122, Speedcure 184, Suncure 84, UV 184, X-Cure 184, photoinitiator 184, α-Hydroxy-α-cyclohexyl phenyl ketone, α-Hydroxycyclohexyl phenyl ketone
Formule InChI InChI=1S/C13H16O2/c14-12(11-7-3-1-4-8-11)13(15)9-5-2-6-10-13/h1,3-4,7-8,15H,2,5-6,9-10H2
SMILES OC1(CCCCC1)C(=O)c2ccccc2
Nom IUPAC (1-hydroxycyclohexyl)-phénylméthanone
Poids moléculaire (g/mol) 204.26
Quantité 250 mg
Poids de la formule 204,115 g/mol