Learn More
1-Benzoyl-2-[(4RS)-1-méthylhexahydro-1H-azépin-4-yl]diazane Dichlorhydrate, Mikromol™
Code produit 30052522
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30052522 100 mg 100mg
30050998 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30052522 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0362.07
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
1-Benzoyl-2-[(4RS)-1-méthylhexahydro-1H-azépin-4-yl]diazane dichlorhydrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Benzoyl-2-[(4RS)-1-methylhexahydro-1H-azepin-4-yl]diazane Dihydrochloride
CAS 2731998-18-6
Noms d’analytes ou de composants 1-Benzoyl-2-[(4RS)-1-methylhexahydro-1H-azepin-4-yl]diazane Dihydrochloride
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C14 H21 N3 O . 2 Cl H
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Azelastine Hydrochloride Imp. B (EP), Azelastine Imp. B (EP), Azelastine USP Related Compound B, Azelastine USP RC B, 1-Benzoyl-2-[(4RS)-1-methylhexahydro-1H-azepin-4-yl]diazane Dihydrochloride, Azelastine Hydrochloride Imp. B (EP) as Dihydrochloride, Azelastine Related Compound B as Dihydrochloride, Azelastine Hydrochloride Impurity B as Dihydrochloride, Azelastine Impurity B as Dihydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C14H21N3O.2ClH/c1-17-10-5-8-13(9-11-17)15-16-14(18)12-6-3-2-4-7-12;;/h2-4,6-7,13,15H,5,8-11H2,1H3,(H,16,18);2*1H
SMILES Cl.Cl.CN1CCCC(CC1)NNC(=O)c2ccccc2
Nom IUPAC N'-(1-metilazepan-4-il)benzohidrazida; diclorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 320.26
Quantité 100 mg
Poids de la formule 319.1218 g/mol