Learn More
1-Benzoyl-4-piperidone, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11461608
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11461608
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A13901.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 24686-78-0 | C12H13NO2 | 203.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24686-78-0
Formule moléculaire C12H13NO2
Poids moléculaire (g/mol) 203.24
Numéro MDL MFCD00006189
Clé InChI NZAXGZYPZGEVBD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-benzoyl-4-piperidone, 1-benzoyl-4-piperidinone, 4-piperidinone, 1-benzoyl, 1-benzoyl-4-piperidone, 1-benzoyl-4-oxopiperidine, 4-piperidone, 1-benzoyl, 1-phenylcarbonyl piperidin-4-one, 1-benzoyl-piperidin-4-one, n-benzoyl-4piperidone, 1-benzoyl-piperidinoine
CID PubChem 90583
Nom IUPAC 1-benzoylpipéridine-4-one
SMILES O=C(N1CCC(=O)CC1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Benzoyl-4-piperidone
Point de fusion 52°C to 57°C
Point d’ébullition 158°C to 160°C (0.2 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 5 g
Beilstein 158848
Poids de la formule 203.24
Pourcentage de pureté ≥98%