Learn More
tétrafluoroborate de 1-benzyl-3-méthylimidazolium, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. p-7053364
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
Conditionnement:
50g
5g
Code produit. 15475226
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H59732.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 500996-04-3
Formule moléculaire C11H13BF4N2
Poids moléculaire (g/mol) 260.04
Numéro MDL MFCD07784449
Clé InChI QULDEUUWXMCUFO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-benzyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate, 1-benzyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium tetrafluoroborate, 3-benzyl-1-methylimidazol-1-ium tetrafluoroborate, 1-benzyl-3-methylimidazol-1-ium tetrafluoroborate, 1-benzyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate hplc
CID PubChem 12138923
SMILES F[B-](F)(F)F.C[N+]1=CN(CC2=CC=CC=C2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Benzyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Sensibilité Moisture sensitive
Nom IUPAC 1-Benzyl-3-methylimidazol-3-ium ; tétrafluoroborate
Poids de la formule 260.04
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide