Learn More
1-Benzyl-4-[(5,6-diméthoxy-2,3-dihydro-1H-indén-2-yl)méthyl]pipéridine, Mikromol™
Description
1-Benzyl-4-[(5,6-diméthoxy-2,3-dihydro-1H-indén-2-yl)méthyl]pipéridine
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Benzyl-4-[(5,6-dimethoxy-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)methyl]piperidine |
| CAS | 844694-84-4 |
| Noms d’analytes ou de composants | 1-Benzyl-4-[(5,6-dimethoxy-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)methyl]piperidine |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C24 H31 N O2 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | 1-Benzyl-4-[(5,6-dimethoxy-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)methyl]piperidine, 4-[(2,3-Dihydro-5,6-dimethoxy-1H-inden-2-yl)methyl]-1-(phenylmethyl)piperidine |
| Formule InChI | InChI=1S/C24H31NO2/c1-26-23-15-21-13-20(14-22(21)16-24(23)27-2)12-18-8-10-25(11-9-18)17-19-6-4-3-5-7-19/h3-7,15-16,18,20H,8-14,17H2,1-2H3 |
| SMILES | COc1cc2CC(CC3CCN(Cc4ccccc4)CC3)Cc2cc1OC |
| Nom IUPAC | 1-benzyl-4-[(5,6-diméthoxy-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)méthyl]pipéridine |
| Afficher plus |