Learn More
Acide 1-benzyl-4-phénylpipéridine-4-carboxylique, Mikromol™
Description
Acide 1-benzyl-4-phénylpipéridine-4-carboxylique
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Benzyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic Acid |
| CAS | 61886-17-7 |
| Noms d’analytes ou de composants | 1-Benzyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic Acid |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C19 H21 N O2 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Pethidine Hydrochloride Imp. F (EP), Pethidine Imp. F (EP), Isonipecotic acid, 1-benzyl-4-phenyl- (4CI), 1-Benzyl-4-phenyl-4-piperidinecarboxylic acid, 4-Phenyl-1-phenylmethylpiperidine-4-carboxylic acid, NSC 80690, 4-Piperidinecarboxylic acid, 4-phenyl-1-(phenylmethyl)-, Imp. F (EP): 1-Benzyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic Acid, Pethidine Hydrochloride Impurity F, Pethidine Impurity F |
| Formule InChI | InChI=1S/C19H21NO2/c21-18(22)19(17-9-5-2-6-10-17)11-13-20(14-12-19)15-16-7-3-1-4-8-16/h1-10H,11-15H2,(H,21,22) |
| SMILES | OC(=O)C1(CCN(Cc2ccccc2)CC1)c3ccccc3 |
| Nom IUPAC | Acide 1-benzyl-4-phénylpipéridine-4-carboxylique |
| Afficher plus |