Learn More
Acide1-benzyl-5-phénylbarbiturique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11357816
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11357816 25 g 25g
11347816 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11357816 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L12954.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
CAS: 72846-00-5 | C17H14N2O3 | 294.31 g/mol
L’acide 1-benzyl-5-phénylbarbiturique est utile comme intermédiaire pharmaceutique dans la synthèse organique.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 72846-00-5
Formule moléculaire C17H14N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 294.31
Numéro MDL MFCD00082750
Clé InChI KCWWCWMGJOWTMY-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 1-benzyl-5-phenylbarbituric acid, 1-benzyl-5-phenylpyrimidine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, benzyl-5-phenylbarbituric acid, 2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, 5-phenyl-1-phenylmethyl, 1-phenylmethyl-5-phenyl-barbituric acid, 5-phenyl-1-benzyl-1,3,5-trihydropyrimidine-2,4,6-trione, acmc-1bb85, 1-benzyl-5-phenylbarbiturate, 1-benzyl-5-phenylbarbituricacid, 1-benzyl-5-phenylbarbituric acid 5g
CID PubChem 166340
Nom IUPAC acétate de 1-benzyl-5-phényl-1,3-diazinane-2,4,6-trione
SMILES O=C1NC(=O)N(CC2=CC=CC=C2)C(=O)C1C1=CC=CC=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-Benzyl-5-phenylbarbituric acid
Point de fusion 163°C to 165°C
Poids de la formule 294.31
Pourcentage de pureté ≥98%
Quantité 25 g