Learn More
1-Benzylimidazole, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11310234
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11310234
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L00802.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
CAS: 4238-71-5 | C10H10N2 | 158.20 g/mol
1-Benzylimidazole acts as an inducer of various cytochrome P-450 isozymes and inhibitor of thromboxane A2 synthase. 1-Benzylimidazole has been used to prepare cyclodextrin-ionic liquid polymer (βCD-BIMOTs-TDI)
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-benzylimidazole agit comme un inducteur de divers isozymes du cytochrome P-450 et un inhibiteur de la thromboxane A2 synthase. Le 1-benzylimidazole a été utilisé pour préparer un polymère liquide ionique de cyclodextrine (β ; CD-BIMOTS-TDI)
Solubilité
Soluble dans le méthanol, l’acétone, le DMSO, l’éthanol, les acides dilués (librement solubles) et les tampons de pH > 6,0 (librement solubles). Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec. Maintenir le récipient fermé lorsque le produit n’est pas utilisé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4238-71-5
Formule moléculaire C10H10N2
Poids moléculaire (g/mol) 158.20
Numéro MDL MFCD00005296
Clé InChI KKKDZZRICRFGSD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-benzyl-1h-imidazole, n-benzylimidazole, imidazole, 1-benzyl, benzylimidazole, 1h-imidazole, 1-phenylmethyl, 1-benzyl imidazole, ccris 5821, chembl14192, 1bn, 1-benzylimdazole
CID PubChem 77918
Nom IUPAC 1-benzylimidazole
SMILES C(N1C=CN=C1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-Benzylimidazole
Point de fusion 68°C to 73°C
Point d’ébullition 310°C
Quantité 5 g
Beilstein 114571
Informations sur la solubilité Soluble in methanol,acetone,DMSO,ethanol,dilute acids (freely soluble),and buffers of pH>6.0 (freely soluble). Insoluble in water.
Poids de la formule 158.2
Pourcentage de pureté ≥98%