Learn More
1-Benzyloxy-4-bromobenzène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7027868
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 11441417
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B24923.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 6793-92-6 | C13H11BrO | 263.134 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6793-92-6
Formule moléculaire C13H11BrO
Poids moléculaire (g/mol) 263.134
Numéro MDL MFCD00028016
Clé InChI OUQSGILAXUXMGI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-benzyloxybromobenzene, 1-benzyloxy-4-bromobenzene, 1-bromo-4-phenylmethoxy benzene, 1-bromo-4-benzyloxybenzene, 4-benzyloxy bromobenzene, 1-benzyloxy-4-bromo-benzene, 1-bromo-4-phenylmethyl oxy benzene, 4-benzyloxy-bromobenzene, p-benzyloxy bromobenzene
CID PubChem 138835
Nom IUPAC 1-bromo-4-phénylméthoxybenzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=C(C=C2)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Benzyloxy-4-bromobenzene
Point de fusion 61°C to 63°C
Point d’ébullition 166°C to 167°C (3 mmHg)
Quantité 1 g
Beilstein 1371040
Poids de la formule 263.14
Pourcentage de pureté 97%