Learn More
Acide 1-(boc-amino)cyclopropanecarboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7041404
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
15458588 250 mg 250mg
15448588 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 15458588 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61992.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 88950-64-5
Formule moléculaire C9H15NO4
Poids moléculaire (g/mol) 201.22
Numéro MDL MFCD00083257
Clé InChI DSKCOVBHIFAJRI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-boc-amino cyclopropanecarboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl amino cyclopropanecarboxylic acid, n-boc-1-aminocyclopropanecarboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonylamino cyclopropanecarboxylic acid, boc-acpc-oh, 1-tert-butoxy carbonyl amino cyclopropane-1-carboxylic acid, 1-boc amino cyclopanecarboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl amino cyclopropane-1-carboxylic acid, cyclopropanecarboxylic acid, 1-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino
CID PubChem 688396
Nom IUPAC Acide 1-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]cyclopropane-1-carboxylique
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1(CC1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(Boc-amino)cyclopropanecarboxylic acid
Point de fusion 118°C (decomposition)
Beilstein 4430628
Quantité 250 mg
Poids de la formule 201.22
Pourcentage de pureté 98%