Learn More
1-Boc-homopiperazine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11378656
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11378656
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L17728.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 112275-50-0 | C10H20N2O2 | 200.282 g/mol
1-Boc-homopiperazine is used in synthesis of potent anticoagulant. It is also used to produce 4-(7,8,9,10-tetrahydro-6H-cyclohepta[b]quinolin-11-yl)-[1,4]diazepane-1-carboxylic acid tert-butyl ester by reaction with 11-bromo-7,8,9,10-tetrahydro-6H-cyclohepta[b]quinoline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-boc-homopipperazine est utilisé dans la synthèse d’un anticoagulant puissant. Il est également utilisé pour produire de l’ester tert-butylique d’acide 4-(7,8,9,10-tétrahydro-6H-cyclohepta[b]quinoline-11-yl)-[1,4]diazépae-1-carboxylique par réaction avec la 11-bromo-7,8,9,10-tétrahydro-6H-cyclohepta[b]quinoléine.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte. Il est sensible à l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112275-50-0
Formule moléculaire C10H20N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 200.282
Numéro MDL MFCD00276987
Clé InChI WDPWEXWMQDRXAL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-boc-homopiperazine, 1-boc-hexahydro-1,4-diazepine, 1,4 diazepane-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl homopiperazine, 1-boc-1,4-diazepane, n-boc-homopiperazine, boc-hopiz, boc-homopiperazine, n-tert-butoxycarbonyl homopiperazine, tert-butyl 1-homopiperazinecarboxylate
CID PubChem 2756058
Nom IUPAC 1,4-diazepane-1-carboxylate de tert-butyle
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCNCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Boc-homopiperazine
Point d’ébullition 90°C (0.5mmHg)
Indice de réfraction 1.471
Numéro UN UN2735
Beilstein 7581789
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Densité 1.016
Quantité 1 g
Point d’éclair >110°C (230°F)
Poids de la formule 200.28
Sensibilité Air Sensitive
Pourcentage de pureté 98%