Learn More
1-Boc-pipéridine-4-carboxaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15459577
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
15459577 250 mg 250mg
15439577 1 g 1g
15449577 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit. 15459577 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52813.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 137076-22-3 | C11H19NO3 | 213.28 g/mol
1-Boc-piperidine-4-carboxaldehyde is used as reactant for synthesis of Pim-1 inhibitors, selective GPR119 agonists for type II diabetes, M-tropic (R5) HIV-1 replication inhibitors, HDAC inhibitors and selective 5-HT6 antagonists. It is also used as reactant for three-component vinylogous Mannich reactions
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-Boc-pipéridine-4-carboxaldéhyde est utilisé comme réactif pour la synthèse d’inhibiteurs de Pim-1, d’agonistes GPR119 sélectifs pour le diabète de type II, d’inhibiteurs de réplication du VIH-1 M-tropique (R5), d’inhibiteurs de HDAC et d’antagonistes sélectifs de 5-HT6. Il est également utilisé comme réactif pour les réactions de Mannich vinylogeuses à trois composants
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 137076-22-3
Formule moléculaire C11H19NO3
Poids moléculaire (g/mol) 213.28
Numéro MDL MFCD02179019
Clé InChI JYUQEWCJWDGCRX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-boc-4-piperidinecarboxaldehyde, 1-boc-4-formylpiperidine, 1-tert-butoxycarbonyl-4-piperidinecarboxaldehyde, 1-boc-piperidine-4-carboxaldehyde, n-boc-4-formylpiperidine, n-boc-4-piperidinecarboxaldehyde, 1-tert-butoxycarbonyl-4-formylpiperidine, 4-formyl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, n-boc-piperidine-4-carbaldehyde, 4-formylpiperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
CID PubChem 1514430
Nom IUPAC Tert-butyle 4-formylpipéridine-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Boc-piperidine-4-carboxaldehyde
Quantité 250 mg
Sensibilité Air sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in methanol.
Poids de la formule 213.28
Pourcentage de pureté 97%