Learn More
1-bromo-2-(2-méthoxyéthoxy)éthane, 90 %, stabilisé avec du carbonate de sodium, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10417602 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10417602 10 g Flacon en verre 10g
10008901 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10417602 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 370980100
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 54149-17-6 | C5H11BrO2 | 183.05 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54149-17-6
Formule moléculaire C5H11BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 183.05
Numéro MDL MFCD00000238
Clé InChI HUXJXNSHCKHFIL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-bromo-2-2-methoxyethoxy ethane, 1-2-bromoethoxy-2-methoxyethane, 1-bromo-3,6-dioxaheptane, ethane, 1-2-bromoethoxy-2-methoxy, 2-2-methoxyethoxy ethyl bromide, 1-2-bromoethoxy-2-methoxy-ethane, 1-bromo-2-2-methoxy-ethoxy ethane, mpeg2-br, acmc-1alws, 7-bromo-2,5-dioxaheptane
CID PubChem 123532
SMILES COCCOCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-2-(2-methoxyethoxy)ethane
Note relative au nom 90%
% min. CAS 88.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.3470g/mL
Point d’éclair 73°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 88% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(OCH2CH2)2Br
Indice de réfraction 1.455
Quantité 10 g
Gravité spécifique 1.347
Nom IUPAC 1-bromo-2-(2-méthoxyéthoxy)éthane
Stabilisateur 0.1% sodium carbonate
Poids de la formule 183.04
Pourcentage de pureté 90%
Forme physique Liquide