Learn More
1-Bromo-2-(2-méthoxyéthoxy)éthane, tech. 90 %, stab. avec du carbonate de sodium, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11337435
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11337435 5 g 5g
11347435 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11337435 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L05406.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 54149-17-6 | C5H11BrO2 | 183.05 g/mol
1-Bromo-2-(2-methoxyethoxy)ethane is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-bromo-2-(2-méthoxyéthoxy)éthane est une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Stockez à 4°C. Protégez-le de la chaleur. Conserver à l’écart des bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54149-17-6
Formule moléculaire C5H11BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 183.05
Numéro MDL MFCD00000238
Clé InChI HUXJXNSHCKHFIL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-bromo-2-2-methoxyethoxy ethane, 1-2-bromoethoxy-2-methoxyethane, 1-bromo-3,6-dioxaheptane, ethane, 1-2-bromoethoxy-2-methoxy, 2-2-methoxyethoxy ethyl bromide, 1-2-bromoethoxy-2-methoxy-ethane, 1-bromo-2-2-methoxy-ethoxy ethane, mpeg2-br, acmc-1alws, 7-bromo-2,5-dioxaheptane
CID PubChem 123532
Nom IUPAC 1-(2-bromoéthoxy)-2-méthoxyéthane
SMILES COCCOCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-2-(2-methoxyethoxy)ethane
Note relative au nom stabilized with sodium carbonate
Densité 1.347
Point d’ébullition 156°C
Point d’éclair 73°C (163°F)
Indice de réfraction 1.455
Quantité 5 g
Beilstein 2069579
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Not miscible in water.
Poids de la formule 183.05
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique