Learn More
1-Bromo-2-(2-méthoxyéthoxy)éthane, tech. 90 %, stab. avec du carbonate de sodium, Thermo Scientific Chemicals
Description
1-Bromo-2-(2-methoxyethoxy)ethane is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 1-bromo-2-(2-méthoxyéthoxy)éthane est une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Stockez à 4°C. Protégez-le de la chaleur. Conserver à l’écart des bases fortes.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Bromo-2-(2-methoxyethoxy)ethane |
| Note relative au nom | stabilized with sodium carbonate |
| Densité | 1.347 |
| Point d’ébullition | 156°C |
| Point d’éclair | 73°C (163°F) |
| Indice de réfraction | 1.455 |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 2069579 |
| Sensibilité | Light sensitive |
| Informations sur la solubilité | Not miscible in water. |
| Afficher plus |