Learn More
1-Bromo-2,4-diméthoxybenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7021908
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. 11427087
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A14439.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 17715-69-4 | C8H9BrO2 | 217.06 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17715-69-4
Formule moléculaire C8H9BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 217.06
Numéro MDL MFCD00009844
Clé InChI NIUZVSQOXJIHBL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-dimethoxybromobenzene, 1,3-dimethoxy-4-bromobenzene, 4-bromo-3-methoxyanisole, benzene, 1-bromo-2,4-dimethoxy, 4-bromoresorcinol dimethyl ether, 4-bromoresocinol dimethyl ether, 4-bromo-1,3-dimethoxybenzene, 1-brom-2,4-dimethoxybenzol, pubchem3036, acmc-1c5dw
CID PubChem 87266
Nom IUPAC 1-bromo-2,4-diméthoxybenzène
SMILES COC1=CC=C(Br)C(OC)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-2,4-dimethoxybenzene
Point de fusion 24°C to 26°C
Densité 1.496
Point d’ébullition 153°C to 155°C (18 mmHg)
Point d’éclair 113°C (235°F)
Indice de réfraction 1.572
Quantité 25 g
Beilstein 1867593
Poids de la formule 217.07
Pourcentage de pureté 98%