Learn More
1-bromo-2-chloro-4-fluorobenzène98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11477216
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11477216
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B25538.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110407-59-5
Formule moléculaire C6H3BrClF
Poids moléculaire (g/mol) 209.442
Numéro MDL MFCD00142587
Clé InChI LEFQPBAWVJEIJS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-4-fluorobromobenzene, 4-bromo-3-chloro-1-fluorobenzene, 1-bromo-2-chloro-4-fluoro-benzene, 4-bromo-3-chlorofluorobenzene, 2-bromo-5-fluorochlorobenzene, benzene, 1-bromo-2-chloro-4-fluoro, pubchem3755, acmc-1bnv0, 2-chloro-4-fluorobromobezene, ksc494m7f
CID PubChem 2733406
Nom IUPAC 1-bromo-2-chloro-4-fluorobenzène
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)Cl)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-2-chloro-4-fluorobenzene
Indice de réfraction 1.552
Quantité 5 g
Poids de la formule 209.45
Pourcentage de pureté 98%