Learn More
1-bromo-2-éthylbutane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10348880 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25mL
5mL
Code produit. 10348880
Marque: Thermo Scientific Acros 305180050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3814-34-4
Formule moléculaire C6H13Br
Poids moléculaire (g/mol) 165.08
Numéro MDL MFCD00000219
Clé InChI KKGUMGWNFARLSL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-bromo-2-ethylbutane, 3-bromomethyl pentane, 2-ethylbutyl bromide, pentane, 3-bromomethyl, 3-bromomethyl-pentane, butane, 1-bromo-2-ethyl, 2-ethylbutylbromide, bromo-2-ethylbutane, 2-ethyl butyl bromide, 2-ethyl-1-bromobutane
CID PubChem 77432
Nom IUPAC 3-(bromométhyl)pentane
SMILES CCC(CC)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-2-ethylbutane
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1700g/mL
Point d’ébullition 143°C to 144°C
Point d’éclair 35°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C2H5)2CHCH2Br
Indice de réfraction 1.4510 to 1.453
Quantité 5 mL
Gravité spécifique 1.17
Poids de la formule 165.08
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide