Learn More
1-bromo-2-fluoro-4-iodobenzène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7024470
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11479466
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A19190.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 136434-77-0 | C6H3BrFI | 300.90 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 136434-77-0
Formule moléculaire C6H3BrFI
Poids moléculaire (g/mol) 300.90
Numéro MDL MFCD00042577
Clé InChI OCODJNASCDFXSR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-3-fluoroiodobenzene, 3-fluoro-4-bromo iodobenzene, 1-bromo-2-fluoro-4-iodo-benzene, benzene, 1-bromo-2-fluoro-4-iodo, 3-fluoro-4-bromo-iodobenzene, 1-bromo-2-fluoro-4-i, pubchem3231, acmc-209c5x, 3-fluoro-4-bromoiodobenzene, ksc490o1h
CID PubChem 2725006
Nom IUPAC 1-bromo-2-fluoro-4-iodobenzène
SMILES FC1=C(Br)C=CC(I)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-2-fluoro-4-iodobenzene
Point de fusion 34°C to 38°C
Point d’ébullition 80°C (2.5 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 5 g
Beilstein 4740251
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 300.9
Pourcentage de pureté 97%