Learn More
1-Bromo-2-fluorobenzène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11413364
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 11413364
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A10635.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1072-85-1 | C6H4BrF | 175 g/mol
1-Bromo-2-fluorobenzene is used as a reactant with cyclopenta-1,3-diene to produce 1,4-dihydro-1,4-methano-naphthalene. This reaction will need reagent Mg, and solvent diethyl ether. The reaction time is 3 hours with the temperature of 20°C,
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-Bromo-2-fluorobenzène est utilisé comme réactif avec le cyclopenta-1,3-diène pour produire du 1,4-dihydro-1,4-méthano-naphtalène. Cette réaction nécessitera du réactif Mg et de l’éther diéthylique du solvant. Le temps de réaction est de 3 heures avec la température de 20°C,
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1072-85-1
Formule moléculaire C6H4BrF
Poids moléculaire (g/mol) 175
Numéro MDL MFCD00000282
Clé InChI IPWBFGUBXWMIPR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromofluorobenzene, o-bromofluorobenzene, 2-fluorobromobenzene, o-fluorobromobenzene, 2-bromfluorbenzen, benzene, 1-bromo-2-fluoro, 1-fluoro-2-bromobenzene, benzene, 1-fluoro-2-bromo, ofbb, benzene, bromofluoro
CID PubChem 61259
Nom IUPAC 1-bromo-2-fluorobenzène
SMILES C1=CC=C(C(=C1)F)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-2-fluorobenzene
Point de fusion -8°C
Densité 1.601
Point d’ébullition 155°C to 157°C
Point d’éclair 43°C (109°F)
Odeur Aromatic
Indice de réfraction 1.534
Quantité 25 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1071819
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 175.01
Pourcentage de pureté 99%