Learn More
1-bromo-2-méthylpropane, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7027249
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
Code produit. 11496696
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B23854.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 78-77-3 | C4H9Br | 137.02 g/mol
1-Bromo-2-methylpropane is used as a synthetic reagent for the preparation of 1-ethyl-1,3-isobutylimidazolium bromide by reaction with 1-ethylimidazole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-bromo-2-méthylpropane est utilisé comme réactif synthétique pour la préparation du bromure 1-éthyl-1,3-isobutylimidazolium par réaction avec 1-éthylimidazole.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau. Miscible avec de l’alcool, de l’éther.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78-77-3
Formule moléculaire C4H9Br
Poids moléculaire (g/mol) 137.02
Numéro MDL MFCD00000217
Clé InChI HLVFKOKELQSXIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isobutyl bromide, iso-butyl bromide, propane, 1-bromo-2-methyl, bromoisobutane, i-butyl bromide, 1-bromo-2-methyl-propane, unii-5oec0bw987, ccris 349, 1-bromo-2-methyl propane, bromoacetaldehydedimethylacetal
CID PubChem 6555
Nom IUPAC 1-bromo-2-méthylpropane
SMILES CC(C)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-2-methylpropane
Point de fusion -118°C
Densité 1.255
Point d’ébullition 90°C to 92°C
Point d’éclair 18°C (64°F)
Indice de réfraction 1.435
Quantité 250 g
Numéro UN UN2342
Beilstein 1730915
Merck Index 14,5135
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water; Miscible with alcohol,ether.
Poids de la formule 137.02
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Bromo-2-methylpropane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 1-Bromo-2-methylpropane