Learn More
1-bromo-3,4-difluorobenzène, 98 %, ACROS Organics™
13.20€ - 27.40€
Identifiants chimiques
CAS | 348-61-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H3BrF2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 192.99 |
Numéro MDL | MFCD00000304 |
Clé InChI | YMQPKONILWWJQG-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-bromo-3,4-difluorobenzene, 3,4-difluorobromobenzene, benzene, 4-bromo-1,2-difluoro, 3,4-difluorobromebenzene, 4-bromo-1,2-difluoro-benzene, 3,4-difluoro-1-bromobenzene, paragos 390209, fr bf de, pubchem2303, 3,4-difluorophenylbromide |
CID PubChem | 67675 |
Nom IUPAC | 4-bromo-1,2-difluorobenzène |
SMILES | FC1=CC=C(Br)C=C1F |
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
348-61-8 | |
192.99 | |
YMQPKONILWWJQG-UHFFFAOYSA-N | |
67675 | |
FC1=CC=C(Br)C=C1F |
C6H3BrF2 | |
MFCD00000304 | |
1-bromo-3,4-difluorobenzene, 3,4-difluorobromobenzene, benzene, 4-bromo-1,2-difluoro, 3,4-difluorobromebenzene, 4-bromo-1,2-difluoro-benzene, 3,4-difluoro-1-bromobenzene, paragos 390209, fr bf de, pubchem2303, 3,4-difluorophenylbromide | |
4-bromo-1,2-difluorobenzène |
Spécification
1-Bromo-3, 4-difluorobenzene | |
348-61-8 | |
100.0 | |
Incolore à jaune | |
150°C to 151°C | |
Authentic | |
C6H3BrF2 | |
1.5040 to 1.506 | |
1.707 | |
Solubility in water: insoluble | |
FC1=CC=C(Br)C=C1F | |
192.99 | |
193 | |
Liquide |
98% | |
97.5 | |
-4°C | |
1.7070g/mL | |
33°C | |
97.5% min. (GC) | |
BrC6H3F2 | |
MFCD00000304 | |
1-bromo-3,4-difluorobenzene, 3,4-difluorobromobenzene, benzene, 4-bromo-1,2-difluoro, 3,4-difluorobromebenzene, 4-bromo-1,2-difluoro-benzene, 3,4-difluoro-1-bromobenzene, paragos 390209, fr bf de, pubchem2303, 3,4-difluorophenylbromide | |
YMQPKONILWWJQG-UHFFFAOYSA-N | |
4-bromo-1,2-difluorobenzène | |
67675 | |
98% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement:
Causes serious eye irritation.
Causes skin irritation.
May cause respiratory irritation.
Flammable liquid and vapor.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 206-481-5
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 1-Bromo-3,4-difluorobenzene
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.