Learn More
1-Bromo-3,5-dichlorobenzène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7028270
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11407176
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B25492.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 19752-55-7 | C6H3BrCl2 | 225.894 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19752-55-7
Formule moléculaire C6H3BrCl2
Poids moléculaire (g/mol) 225.894
Numéro MDL MFCD00000584
Clé InChI DZHFFMWJXJBBRG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dichlorobromobenzene, benzene, 1-bromo-3,5-dichloro, 1-bromo-3,5-dichloro-benzene, 3,5-dichloro bromobenzene, 3,5-dichloro-1-bromobenzene, attercop-chm at113311, maybridge1_000881, pubchem3612, acmc-209f1a
CID PubChem 29766
Nom IUPAC 1-bromo-3,5-dichlorobenzène
SMILES C1=C(C=C(C=C1Cl)Br)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-3,5-dichlorobenzene
Point de fusion 73°C to 77°C
Point d’ébullition 232°C
Quantité 5 g
Beilstein 1931524
Poids de la formule 225.91
Pourcentage de pureté 97%