Learn More
1-Bromo-3,5-diméthoxybenzène, Mikromol™
Code produit 30049123
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30049123 100 mg 100mg
30049150 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30049123 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0066.09
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
1-Bromo-3,5-diméthoxybenzène
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene
CAS 20469-65-2
Noms d’analytes ou de composants 1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C8 H9 Br O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene, 3,5-Dimethoxy-1-bromobenzene, 3,5-Dimethoxybromobenzene, 3,5-Dimethoxyphenyl bromide, 5-Bromo-1,3-dimethoxybenzene
Formule InChI InChI=1S/C8H9BrO2/c1-10-7-3-6(9)4-8(5-7)11-2/h3-5H,1-2H3
SMILES COc1cc(Br)cc(OC)c1
Nom IUPAC 1-bro-3,5-diméthoxybenzène
Poids moléculaire (g/mol) 217.06
Quantité 100 mg
Poids de la formule 215,9786 g/mol