Learn More
1-Bromo-3,5-diméthoxybenzène, Mikromol™
Description
1-Bromo-3,5-diméthoxybenzène
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene |
| CAS | 20469-65-2 |
| Noms d’analytes ou de composants | 1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C8 H9 Br O2 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | 1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene, 3,5-Dimethoxy-1-bromobenzene, 3,5-Dimethoxybromobenzene, 3,5-Dimethoxyphenyl bromide, 5-Bromo-1,3-dimethoxybenzene |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H9BrO2/c1-10-7-3-6(9)4-8(5-7)11-2/h3-5H,1-2H3 |
| SMILES | COc1cc(Br)cc(OC)c1 |
| Nom IUPAC | 1-bro-3,5-diméthoxybenzène |
| Afficher plus |