Learn More
1-bromo-3-(difluorométhoxy)benzène, 97+ %, Thermo Scientific™
Code produit. 11486856
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11486856
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B23977.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 262587-05-3
Formule moléculaire C7H5BrF2O
Poids moléculaire (g/mol) 223.017
Numéro MDL MFCD00236233
Clé InChI NWBDGKNKAFGQQL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-bromo-3-difluoromethoxy benzene, 3-difluoromethoxy bromobenzene, benzene, 1-bromo-3-difluoromethoxy, 1-difluoromethoxy-3-bromobenzene, pubchem18537, acmc-1crzp, 3-difluoromethoxybromobenzene, ksc493c1b, 3-bromo-1-difluoromethoxy benzene, 3-difluoromethyl bromobenzene
CID PubChem 2737006
Nom IUPAC 1-Bromo-3-(difluorométhoxy)benzène
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Br)OC(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-3-(difluoromethoxy)benzene
Quantité 1 g
Poids de la formule 223.02
Pourcentage de pureté ≥97%