Learn More
1-bromo-3-iodobenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7024616
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 11474147
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A19596.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 591-18-4 | C6H4BrI | 282.91 g/mol
1-Bromo-3-iodobenzene is used in the preparation of 3'-bromo-2,3,4,5,6-pentaethyl-biphenyl by reacting with hex-3-yne. It is also used to prepare 1-(3'-bromophenyl)-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodec-1-ene and 1-(3'-bromophenyl)-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooct-1-ene. Further, it is involved in the preparation of oxygen-tethered 1,6-enynes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-bromo-3-iodobenzène est utilisé dans la préparation de 3′-bromo-2,3,4,5,6-pentaéthyl-biphényl en réagissant avec l’hex-3-yne. Il est également utilisé pour préparer le 1-(3′-bromophényl)-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadécafluorodéc-1-ène et le 1-(3′-bromophényl)-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridécafluorooct-1-ène. De plus, il est impliqué dans la préparation des 1,6-énynes oxygénées.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes et les acides forts. Stocker dans un endroit frais.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 591-18-4
Formule moléculaire C6H4BrI
Poids moléculaire (g/mol) 282.91
Numéro MDL MFCD00001043
Clé InChI CTPUUDQIXKUAMO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromoiodobenzene, benzene, 1-bromo-3-iodo, m-bromoiodobenzene, 1-bromo-3-iodo-benzene, 3-bromo-1-iodobenzene, attercop-chm at127411, m-bromjodbenzol, 3-iodobromobenzene, 3-bromo iodobenzene
CID PubChem 11561
Nom IUPAC 1-bromo-3-iodobenzène
SMILES BrC1=CC=CC(I)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-3-iodobenzene
Point de fusion -9°C
Densité 2.219
Point d’ébullition 252°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Recognizable
Indice de réfraction 1.662
Quantité 25 g
Beilstein 1854384
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 282.91
Pourcentage de pureté 98%