Learn More
1-bromo-3-iodobenzène, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. p-3777649 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
10 mL
50 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
missing translation for 'unitSize'
10mL
50mL
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10536061
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
CAS: 591-18-4 | C6H4BrI | 282.91 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 591-18-4
Formule moléculaire C6H4BrI
Poids moléculaire (g/mol) 282.91
Numéro MDL MFCD00001043
Clé InChI CTPUUDQIXKUAMO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromoiodobenzene, benzene, 1-bromo-3-iodo, m-bromoiodobenzene, 1-bromo-3-iodo-benzene, 3-bromo-1-iodobenzene, attercop-chm at127411, m-bromjodbenzol, 3-iodobromobenzene, 3-bromo iodobenzene
CID PubChem 11561
Nom IUPAC 1-bromo-3-iodobenzène
SMILES BrC1=CC=CC(I)=C1
Specifica
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-3-iodobenzene
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -9.3°C
Densité 2.2100g/mL
Point d’ébullition 120.0°C (18.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrC6H4I
Indice de réfraction 1.6590 to 1.6615
Quantité 10 mL
Beilstein 05, 223
Gravité spécifique 2.21
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Poids de la formule 282.89
Pourcentage de pureté 98+%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Bromo-3-iodobenzene
Avvertenza
  • Attention
Categoria di pericolo
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Consigli di prudenza
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato