Learn More
1-bromo-3-isopropoxybenzène, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11323267
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11323267
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L13802.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 131738-73-3
Formule moléculaire C9H11BrO
Poids moléculaire (g/mol) 215.09
Numéro MDL MFCD00070756
Clé InChI JYWJZIQSPRFCDB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-bromo-3-isopropoxybenzene, 3-bromophenyl isopropyl ether, 1-bromo-3-propan-2-yloxy benzene, 3-bromo-isopropoxybenzene, 3-bromoisoproproxylbenzene, 2-3-bromophenoxy propane, 3-bromoisopropoxybenzene, 3-bromo phenyl isopropyl ether, benzene, 1-bromo-3-1-methylethoxy, pubchem14867
CID PubChem 3260801
Nom IUPAC 1-bromo-3-propan-2-yloxybenzène
SMILES CC(C)OC1=CC(Br)=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-3-isopropoxybenzene
Densité 1.33
Point d’ébullition 222°C
Point d’éclair 108°C (226°F)
Indice de réfraction 1.536
Quantité 5 g
Beilstein 4176950
Poids de la formule 215.09
Pourcentage de pureté 98%