Learn More
1-bromo-3-phenylpropane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11477956
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
Code produit. 11477956
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A14050.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 637-59-2 | C9H11Br | 199.09 g/mol
1-Bromo-3-phenylpropane is used in the synthesis of MraY natural inhibitors as antibacterial agents. Also used in the preparation of quinolinone derivatives as potent and selective MAO-B inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-bromo-3-phénylpropane est utilisé dans la synthèse d’inhibiteurs naturels de MraY comme agents antibactériens. Également utilisé dans la préparation de dérivés de quinolinone comme inhibiteurs MAO-B puissants et sélectifs.
Solubilité
Soluble dans l’eau (partiellement). Soluble dans le chloroforme et le méthanol.
Remarques
Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 637-59-2
Formule moléculaire C9H11Br
Poids moléculaire (g/mol) 199.09
Numéro MDL MFCD00000257
Clé InChI XMZQWZJMTBCUFT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromopropyl benzene, 1-bromo-3-phenylpropane, 3-phenylpropyl bromide, benzene, 3-bromopropyl, 3-bromo-1-phenylpropane, 3-bromoprop-1-yl benzene, unii-6vx623qn9v, .gamma.-bromopropyl benzene, 4-bromopropylbenzene, benzene, bromopropyl
CID PubChem 12503
Nom IUPAC (3-bromopropyl)benzene
SMILES BrCCCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-3-phenylpropane
Densité 1.308
Point d’ébullition 219°C to 220°C
Point d’éclair 101°C (213°F)
Indice de réfraction 1.546
Quantité 100 g
Beilstein 2205527
Informations sur la solubilité Soluble in water (partly). Soluble in chloroform and methanol.
Poids de la formule 199.09
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Bromo-3-phenylpropane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 1-Bromo-3-phenylpropane