Learn More
1-Bromo-3-(tert-butyldiméthylsiloxy)benzène, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11358406
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11358406 5 g 5g
11348406 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11358406 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17440.06
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 65423-56-5 | Molecular Formula: C12H19BrOSi | Molecular Weight: 287.272 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 65423-56-5
Formule moléculaire C12H19BrOSi
Poids moléculaire (g/mol) 287.272
Numéro MDL MFCD01318106
Clé InChI BFRHMVJJJGUHDI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromophenoxy tert-butyl dimethylsilane, 3-bromophenyl tert-butyldimethylsilyl ether, 1-bromo-3-tert-butyldimethylsiloxy benzene, silane, 3-bromophenoxy 1,1-dimethylethyl dimethyl, acmc-1b3kt, 3-t-butyldimethylsilyloxybromobenzene, 3-t-butyldimethylsilyloxy bromobenzene, 3-bromophenoxy-tert-butyldimethylsilane, 3-tert-butyldimethylsiloxy bromobenzene
CID PubChem 11254705
Nom IUPAC (3-bromophénoxy)-tert-butyl-diméthylsilane
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)OC1=CC(=CC=C1)Br
Spécification
Point d’ébullition 66°C (0.3mmHg)
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-3-(tert-butyldimethylsiloxy)benzene
Quantité 5 g
Indice de réfraction 1.509
Sensibilité Moisture sensitive
Beilstein 2256298
Poids de la formule 287.27
Pourcentage de pureté ≥98%