Learn More
1-Bromo-4-(difluorométhyl)benzène, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15486827
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15486827
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H33941.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51776-71-7
Formule moléculaire C7H5BrF2
Poids moléculaire (g/mol) 207.02
Numéro MDL MFCD06657964
Clé InChI HUSPSWKWFREKSS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-bromo-4-difluoromethyl benzene, 1-bromo-4-difluoromethyl-benzene, benzene, 1-bromo-4-difluoromethyl, 4-bromo-alpha,alpha-difluorotoluene, 4-bromobenzal fluoride, pubchem23296, acmc-1aukw, 1-bromo-4-difluoro-methyl-benzene
CID PubChem 2761183
Nom IUPAC 1-bromo-4-(difluorométhyl)benzène
SMILES FC(F)C1=CC=C(Br)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-4-(difluoromethyl)benzene
Point d’ébullition 100°C (53 mmHg)
Quantité 1 g
Poids de la formule 207.02
Pourcentage de pureté 95%