Learn More
1-bromo-4-n-octylbenzène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11467656
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11467656
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A14676.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 51554-93-9 | C14H21Br | 269.226 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51554-93-9
Formule moléculaire C14H21Br
Poids moléculaire (g/mol) 269.226
Numéro MDL MFCD00038348
Clé InChI OOZQSVXPBCINJF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-4-bromophenyl octane, 1-bromo-4-n-octylbenzene, p-octylbromobenzene, p-bromophenyloctane, 4-n-octylbromobenzene, 1-p-bromophenyl octane, 4-bromooctylbenzene, 4-oct-1-yl bromobenzene, benzene, 1-bromo-4-octyl, 4-bromo-1-octylbenzene
CID PubChem 142854
Nom IUPAC 1-bromo-4-octylbenzène
SMILES CCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-4-n-octylbenzene
Quantité 1 g
Poids de la formule 269.23
Pourcentage de pureté 97%